Learn More
Tetrandrine, MedChemExpress
Código de producto. 16456316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456316 100 mg 100 miligramos
16479855 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16456316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13764
MedChemExpress Tetrandrine (NSC-77037; d-Tetrandrine) is a bis-benzyl-isoquinoline alkaloid, which inhibits voltage-gated Ca2+ current (ICa) and Ca2+-activated K+ current.
Tetrandrine (NSC-77037
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrandrine
CAS 518-34-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H42N2O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo NSC-77037 d-Tetrandrine
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (8.03 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES COC1=CC(CCN(C)[C@@]2([H])CC3=CC(O4)=C(OC)C=C3)=C2C(OC5=C(OC)C=C6C([C@]([H])(CC7=CC=C4C=C7)N(C)CC6)=C5)=C1OC
Peso molecular (g/mol) 622.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.75
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death