Learn More
Ácido tetrametilúrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethyluric Acid |
| CAS | 2309-49-1 |
| Fórmula molecular | C9H12N4O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,3,7,9-Tetramethyluric Acid, Ba 2750, NSC 8809, Temorine, Temurin, Tetramethyluric Acid, Theacrine, 7,9-Dihydro-1,3,7,9-tetramethyl-1H-purine-2,6,8(3H)-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N4O3/c1-10-5-6(11(2)8(10)15)12(3)9(16)13(4)7(5)14/h1-4H3 |
| SMILES | CN1C(=O)N(C)C2=C(N(C)C(=O)N2C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 1,3,7,9-tetrametilpurina-2,6,8-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0909 |