Learn More
Tetrametilurea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethylurea |
| CAS | 632-22-4 |
| Fórmula molecular | C5 H12 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Urea','N,N,N',N'-tetramethyl- (ACI), N,N,N',N'-Tetramethylurea (ACI), Urea','1,1,3,3-tetramethyl- (6CI), Urea','tetramethyl- (8CI','9CI), NSC 91488, Temur, Tetramethylcarbamide, Tetramethylurea, TMU |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)N(C)C |
| Nombre IUPAC | 1,1,3,3-tetrametilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.095 |