Learn More
Tetrametilurea, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437757 250 g 250 g
11427757 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16295.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 632-22-4 | C5H12N2O | 116.164 g/mol
Tetramethylurea is used as a solvent in dyestuff industries, in condensation reaction and intermediates in surfactant. It is utilized for base catalyzed isomerization and alkylation hydrocyanation due to its low permittivity. It reacts with oxalyl chloride to prepare tetramethyl chloroformamidinium chloride, which is used for the conversion of carboxylic acids and dialkyl phosphates to anhydrides and pyrophosphates respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tetrametilurea se utiliza como disolvente en industrias de colorantes, en reacciones de condensación y como intermediarios en surfactante. Se utiliza para la isomerización catalizada de base y la hidrocianación de alquilación debido a su baja permeabilidad. Reacciona con cloruro de oxalilo para preparar cloruro de tetrametilcloroformamidinio, que se utiliza para la conversión de ácidos carboxílicos y fosfatos de dialquilo en anhídridos y pirofosfatos respectivamente.
Solubilidad
Miscible con agua. Miscible con agua, éter de petróleo y disolventes comunes.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-22-4
Fórmula molecular C5H12N2O
Peso molecular (g/mol) 116.164
Número MDL MFCD00008319
Clave InChI AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
PubChem CID 12437
ChEBI CHEBI:84278
Nombre IUPAC 1,1,3,3-tetrametilurea
SMILES CN(C)C(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylurea
Punto de fusión -1°C
Densidad 0.969
Punto de ebullición 176°C to 178°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Olor Mild
Fórmula lineal (CH3)2NCON(CH3)2
Índice de refracción 1.4506
Cantidad 250 g
Beilstein 773898
Índice Merck 14,9230
Información de solubilidad Miscible with water;Miscible with water,petroleum ether and common solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylurea
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylurea