Learn More
Tetrametilestaño, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334839 50 g 50 g
11354839 2 g 2 g
11344839 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 071145.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 594-27-4 | C4H12Sn | 178.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 594-27-4
Fórmula molecular C4H12Sn
Peso molecular (g/mol) 178.85
Número MDL MFCD00008278
Clave InChI VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
PubChem CID 11661
ChEBI CHEBI:30420
Nombre IUPAC tetrametilestannano
SMILES C[Sn](C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetramethyltin
Punto de fusión -54°C
Densidad 1.291 g/mL
Punto de ebullición 74°C to 75°C
Temperatura de inflamación −12°C (9°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.441
Cantidad 50 g
Número UN UN3384
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.83
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid