Learn More
Monosulfuro de tetrametiltiuram, 97%
Código de producto. 11443487
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443487 500 g 500 g
11423487 25 g 25 g
11433487 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17259.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-74-5 | C6H12N2S3 | 208,356 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-74-5
Fórmula molecular C6H12N2S3
Peso molecular (g/mol) 208.356
Número MDL MFCD00014870
Clave InChI REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylthiuram monosulfide, bis dimethylthiocarbamoyl sulfide, monothiuram, unads, mono-thiurad, tmtm, thiuram mm, aceto tmtm, cyuram ms, ekagom tm
PubChem CID 7347
Nombre IUPAC Dimetilcarbamotioil N,N-dimetilcarbamoditioato
SMILES CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylthiuram monosulfide
Punto de fusión 106°C to 110°C
Densidad 1.37
Cantidad 500 g
Beilstein 1775650
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.37
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación