Learn More
Tetrametiltiourea, TRC
Código de producto. 30456650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456650 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30456650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88970550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylthiourea
CAS 2782-91-4
Fórmula molecular C5H12N2S
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2S/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
SMILES CN(C)C(=S)N(C)C
Nombre IUPAC 1,1,3,3-tetrametiltiourea
Peso molecular (g/mol) 132.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0721