Learn More
Tetrametiltiourea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethylthiourea |
| CAS | 2782-91-4 |
| Fórmula molecular | C5H12N2S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2S/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3 |
| SMILES | CN(C)C(=S)N(C)C |
| Nombre IUPAC | 1,1,3,3-tetrametiltiourea |
| Peso molecular (g/mol) | 132.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0721 |