Learn More
Tetrametilsilano-d12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethylsilane-D12 |
| CAS | 18145-38-5 |
| Fórmula molecular | C4D12Si |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Tetra(methyl-d3)silane, Tetrakis(trideuteromethyl)silane, Tetramethylsilane-d12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | tetrakis(metil-d3)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 100.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.15 |