Learn More
Tetrametilsilano-d12, TRC
Código de producto. 30423182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423182 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30423182 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3029095MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylsilane-D12
CAS 18145-38-5
Fórmula molecular C4D12Si
Cantidad 5 mg
Sinónimo Tetra(methyl-d3)silane, Tetrakis(trideuteromethyl)silane, Tetramethylsilane-d12
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC tetrakis(metil-d3)silano
Peso molecular (g/mol) 100.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.15