Learn More
Tetrametilsilano-d12, CDN
Código de producto. 30321230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30321230 0.5 g 0.50 g
30309281 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321230 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND04850.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylsilane-D12
CAS 18145-38-5
Fórmula molecular C4D12Si
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Tetra(methyl-d3)silane, Tetrakis(trideuteromethyl)silane, Tetramethylsilane-d12
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])[Si](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC tetrakis(metil-d3)silano
Peso molecular (g/mol) 100.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.15 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity