Learn More
Tetrametilsilano, reactivo ACS, grado NMR, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11926161 100 g Frasco de vidrio 100 g
11917303 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11926161 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445901000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-76-3
Fórmula molecular C4H12Si
Peso molecular (g/mol) 88.23
Número MDL MFCD00008274
Clave InChI CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
Nombre IUPAC tetrametilsilano
SMILES C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylsilane
Punto de fusión -99°C
Color Incolora
Densidad 0.6400g/mL
Punto de ebullición 26°C to 28°C
Temperatura de inflamación -27°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Si(CH3)4
Índice de refracción 1.3585
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,9377
Gravedad específica 0.64
Información de solubilidad Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.22
Grado Reactivo ACS
Forma física Líquido