Learn More
Tetrametilsilano, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethylsilane |
| CAS | 75-76-3 |
| Punto de fusión | -99°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.6400g/mL |
| Punto de ebullición | 26°C to 28°C |
| Temperatura de inflamación | -27°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Show More |