Learn More
Molecular Probes™ Tetramethylrhodamine (TAMRA) Azide (Tetramethylrhodamine 5-Carboxamido-(6-Azidohexanyl)), 5-isomer
Código de producto. 10738225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10738225 0,5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10738225 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor T10182
Azida tetrametilrodamina (TAMRA) (Tetrametilrodamina 5-Carboxamido-(6-Azidohexanilo)), 5-isómero
La azida tetrametilrodamina (TAMRA) rojo fluorescente reacciona con alquinos terminales mediante una reacción clic catalizada con cobre. La química de clic describe una clase de reacciones químicas que utilizan porciones bioortogonales o biológicamente únicas para etiquetar y detectar una molécula de interés mediante un procedimiento de dos pasos. El procedimiento de reacción de dos pasos implica una formación de triazol catalizado con cobre de una azida y un alquino. Las reacciones clic tienen varias características: la reacción entre las porciones de detección es eficiente; no se requieren temperaturas extremas ni disolventes; el producto de reacción es estable; los componentes de la reacción son bioinertes; y, tal vez lo más importante, no se producen reacciones secundarias: las etiquetas de detección y etiquetado reaccionan selectivamente y específicamente entre sí. A diferencia de las reacciones químicas tradicionales que utilizan ésteres de succinidil o maleimidas que se dirigen a las aminas y sulfhidrilos: grupos funcionales que no son únicos: las moléculas etiquetadas con la química de clic pueden aplicarse a muestras biológicas complejas y detectarse con una sensibilidad sin precedentes debido a un fondo extremadamente bajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Cantidad 0,5 mg
Tipo de producto Azida de tetrametilrodamina
Peso molecular 554,65 Da
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Contenido y almacenamiento Almacénese a ≤-20 °C, desecado y protegido de la luz.
Reactividad química Alquino
Método de detección Fluorescente
Grupo reactivo Azida
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Amina, azida
Etiqueta o tinte Isómeros TAMRA™, TMR (tetrametilrodamina)
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos
Color Naranja
Línea de productos Molecular Probes