Learn More
Thermo Scientific Chemicals Perclorato de tetrametilrodamina éster metílico
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate |
| CAS | 115532-50-8 |
| Fórmula molecular | C25H25ClN2O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Clave InChI | PFYWPQMAWCYNGW-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [O-][Cl](=O)(=O)=O.COC(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(C=C2OC2=CC(=CC=C12)N(C)C)=[N+](C)C |
| Nombre IUPAC | perclorato de 6-(dimetilamino)-9-[2-(metoxicarbonil)fenil]-N,N-dimetil-3H-xanten-3-iminio |
| Peso molecular (g/mol) | 500.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 500.93 |