Learn More
Tetrametilpirazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine |
| CAS | 1124-11-4 |
| Fórmula molecular | C8 H12 N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Pyrazine','2,3,5,6-tetramethyl-, Pyrazine','tetramethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine, BS factor, Chuanxingzine, Ligustrazin, Ligustrazine, NSC 36080, NSC 46451, Tetramethylpyrazine, Tetrapyrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2/c1-5-6(2)10-8(4)7(3)9-5/h1-4H3 |
| SMILES | Cc1nc(C)c(C)nc1C |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetrametilpirazina |
| Peso molecular (g/mol) | 136.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.1 |