Learn More
Fluoruro de tetrametilfosforodiamídico, TRC
Código de producto. 30410193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30410193 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30410193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT30376050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimefox
CAS 115-26-4
Fórmula molecular C4 H12 F N2 O P
Cantidad 50 mg
Sinónimo Phosphorodiamidic fluoride','tetramethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), N,N,N',N'-Tetramethylphosphorodiamidic fluoride, BFPO, Bis(dimethylamido)fluorophosphate, Bis(dimethylamido)fluorophosphine oxide, Bis(dimethylamido)phosphoryl fluoride, Bis(dimethylamino)fluorophosphine oxide, Bis(dimethylamino)phosphorofluoridate, CR 409, DIFO, Dimefox, Fluorophosphoric acid di(dimethylamide), Hanane, Pestox 14, Phosphine oxide','bis(dimethylamino)fluoro-, Terra-Sytam, Tetramethyldiamidophosphoric fluoride, Tetramethylphosphorodiamidic fluoride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12FN2OP/c1-6(2)9(5,8)7(3)4/h1-4H3
SMILES CN(C)P(=O)(F)N(C)C
Nombre IUPAC N-[dimetilamino(fluoro)fosforil]-N-metilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 154.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0671