Learn More
Bromuro de tetrametilfosfonio, TRC
Código de producto. 30457312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30457312 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30457312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT890280250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylphosphonium Bromide
CAS 4519-28-2
Fórmula molecular C4 H12 P . Br
Cantidad 250 mg
Sinónimo Phosphonium','tetramethyl-','bromide (8CI','9CI), Tetramethylphosphonium bromide (7CI), NSC 617067
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12P.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C[P+](C)(C)C
Nombre IUPAC tetrametilfosfonio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 171.016
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.986