Learn More
Bromuro de tetrametilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethylphosphonium Bromide |
| CAS | 4519-28-2 |
| Fórmula molecular | C4 H12 P . Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phosphonium','tetramethyl-','bromide (8CI','9CI), Tetramethylphosphonium bromide (7CI), NSC 617067 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12P.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[P+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | tetrametilfosfonio; bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 171.016 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.986 |