Learn More
Bromuro de tetrametilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409026 1 g 1 g
11419026 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17907.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.31€
    60.65€ / 1 g
    Ahorro 13.66€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 4519-28-2 | C4H12BrP | 171.02 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico y en la investigación química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4519-28-2
Fórmula molecular C4H12BrP
Peso molecular (g/mol) 171.02
Número MDL MFCD00011802
Clave InChI ZTXFOCMYRCGSMU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylphosphonium bromide, tetramethylphosphanium bromide, acmc-1ai8x, ch3 4pbr, tetramethyl phosphonium bromide, phosphonium, tetramethyl-, bromide
PubChem CID 357594
Nombre IUPAC tetrametilfosfonio; bromuro
SMILES [Br-].C[P+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylphosphonium bromide
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.03
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylphosphonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylphosphoni