Learn More
Tetrametilol acetilenediurea, TRC
Código de producto. 30132407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132407 5 g 5 g
30132848 10 g 10 g
30008477 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8897085G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5395-50-6
Fórmula molecular C8 H14 N4 O6
Peso molecular (g/mol) 262.22
Sinónimo Glycoluril, 1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)- (6CI,7CI,8CI), Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, 1,3,4,6-Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, 2,4,6,8-Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, 2,5-Dioxo-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)hexahydroimidazo[4,5-d]imidazole, Cymel 1172, Fixapret 140, N,N',N' ',N' ' '-Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, NSC 3319, NSC 67452, Protectol TD, Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione, Tetrakis(hydroxymethyl)acetylenediurea, Tetrakis(hydroxymethyl)acetyleneurea, Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, Tetramethylol acetylene carbamide, Tetramethylolacetylenediurea, Tetramethylolglycoluril
Nombre IUPAC 1,3,4,6-tetrakis(hidroximetil)-3a,6a-dihidroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dión
SMILES OCN1C2C(N(CO)C(=O)N2CO)N(CO)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N4O6/c13-1-9-5-6(11(3-15)7(9)17)12(4-16)8(18)10(5)2-14/h5-6,13-16H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0913