Learn More
Tetrametilgermanio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498756 25 g 25 g
11488756 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16931.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 865-52-1 | C4H12Ge | 132.77 g/mol
Employed as a Chemical Vapor Deposition (CVD) precursor to germanium oxide thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se usa como precursor de la deposición química de vapor (CVD) de las películas delgadas de óxido de germanio.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-52-1
Fórmula molecular C4H12Ge
Peso molecular (g/mol) 132.77
Número MDL MFCD00014843
Clave InChI ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylgermanium, germanium, tetramethyl, germane, tetramethyl, tetramethyl germane, tetramethyl germanium, acmc-1bk8h, germanium tetramethyl, ch3 4ge, 4-04-00-04282 beilstein handbook reference
PubChem CID 70079
Nombre IUPAC tetrametilgermano
SMILES C[Ge](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylgermanium
Punto de fusión -88°C
Densidad 0.975
Punto de ebullición 42°C to 44°C
Temperatura de inflamación −37°C (−35°F)
Índice de refracción 1.389
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.73
Porcentaje de pureza 98%