Learn More
Tetrametileno sulfóxido, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10260972 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10260972 5 g Frasco de vidrio 5 g
10306500 25 g Frasco de vidrio 25 g
10285040 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10260972 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138440050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1600-44-8 | C4H8OS | 104.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1600-44-8
Fórmula molecular C4H8OS
Peso molecular (g/mol) 104.17
Número MDL MFCD00005477
Clave InChI ISXOBTBCNRIIQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylene sulfoxide, tetrahydrothiophene 1-oxide, thiophane oxide, tetrahydrothiophene oxide, thiophane monoxide, thiophane 1-oxide, thiophene, tetrahydro-, 1-oxide, tetramethylene sulphoxide, thiophene, tetrahydro, 1-oxide, tetrametylene sulfoxide
PubChem CID 1128
Nombre IUPAC 1-óxido de tiolano
SMILES C1CCS(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylene sulfoxide
Nombre de nota 98+%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 235.0°C to 237.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5180 to 1.5220
Cantidad 5 g
Fieser 01,1145
Gravedad específica 1.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido