Learn More
Tetrametilensulfona, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15129183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2.50 litro
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15129183 10 L Tambor de plástico 10 litros
10225000 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10627943 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11914561 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15129183 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138430100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 126-33-0 | C4H8O2S | 120.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-33-0
Fórmula molecular C4H8O2S
Peso molecular (g/mol) 120.17
Número MDL MFCD00005484
Clave InChI HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
Nombre IUPAC tiolano 1,1-dióxido
SMILES O=S1(=O)CCCC1
Spécification
Nombre del producto químico o material Tetramethylene sulfone
Punto de fusión 27.4°C to 27.8°C
Color Amarillo
Densidad 1.2600g/mL
Punto de ebullición 285.0°C
Temperatura de inflamación 165°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Índice de refracción 1.4820 to 1.4850
Cantidad 10 L
Beilstein 17,I,5
Fieser 01,1144; 02,402; 05,651; 13,256
Índice Merck 15,9085
Gravedad específica 1.26
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted mineral acids, soluble in acetone, benzene and toluene, freely soluble in alcohol
Viscosidad 10.34 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido después derretirse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetramethylene sulfone
Mention d'avertissement
  • Atención||Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Mention de danger
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.