Learn More
Tetrametilensulfona, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2.50 litro
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11914561 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10225000 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10627943 1 L Frasco de vidrio 1 LT
15129183 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11914561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138430025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 126-33-0 | C4H8O2S | 120.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-33-0
Fórmula molecular C4H8O2S
Peso molecular (g/mol) 120.17
Número MDL MFCD00005484
Clave InChI HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
Nombre IUPAC tiolano 1,1-dióxido
SMILES O=S1(=O)CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylene sulfone
Punto de fusión 27.4°C to 27.8°C
Color Amarillo
Densidad 1.2600g/mL
Punto de ebullición 285.0°C
Temperatura de inflamación 165°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4820 to 1.4850
Cantidad 2.5 L
Beilstein 17,I,5
Fieser 01,1144; 02,402; 05,651; 13,256
Índice Merck 15,9085
Gravedad específica 1.26
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted mineral acids, soluble in acetone, benzene and toluene, freely soluble in alcohol
Viscosidad 10.34 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylene sulfone
Palabra de advertencia
  • Atención||Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.