Learn More
Glutarimida de tetrametileno, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10541491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10541491 25 g Frasco de vidrio 25 GR
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10541491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 255100250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylene glutarimide
Nombre de nota 99%
CAS 1075-89-4
Punto de fusión 153.0°C to 155.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H13NO2
Número MDL MFCD00023871
Cantidad 25 g
Sinónimo 3,3-tetramethyleneglutarimide, 8-azaspiro 4.5 decane-7,9-dione, azaspirodecanedione, 1,1-cyclopentanediacetimide, 8-aza-spiro 4.5 decane-7,9-dione, buspirone impurity k, dsstox_cid_31405, dsstox_rid_97291, dsstox_gsid_57616
Clave InChI YRTHJMQKDCXPAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC2(C1)CC(=O)NC(=O)C2
Nombre IUPAC 8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona
Peso molecular (g/mol) 167.21
PubChem CID 136843
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylene glutarimide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.