Learn More
Tetrametildisilazano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476837 50 g 50 g
11466837 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14304.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15933-59-2 | C4H13NSi2 | 131.325 g/mol
Tetramethyldisilazane is used as a gas chromatographic derivatizing reagent. Further, it reacts with phenol to prepare dimethylphenoxysilane. In addition, it is used in electronic, polymer and pharmaceutical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrametildisilazano se utiliza como reactivo de derivatización cromatográfica de gases. Además, reacciona con el fenol para preparar dimetilfenoxisilano. Además, se utiliza en las industrias electrónica, polimérica y farmacéutica.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos comunes.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15933-59-2
Fórmula molecular C4H13NSi2
Peso molecular (g/mol) 131.325
Número MDL MFCD00025626
Clave InChI GJWAPAVRQYYSTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,3,3-tetramethyldisilazane, bis dimethylsilyl amine, tetramethyldisilazane, tetramethyl disilazane, tmds, silanamine, n-dimethylsilyl-1,1-dimethyl, disilazane, 1,1,3,3-tetramethyl, c4h15nsi2, n-dimethylsilyl-1,1-dimethylsilylamine, 1,3,3-tetramethyldisilazane
PubChem CID 6327317
Nombre IUPAC [(dimetil-$l{3}-silanil)amino]-dimetilsilicio
SMILES C[Si](C)N[Si](C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 99°C to 100°C
Nombre del producto químico o material Tetramethyldisilazane
Cantidad 50 g
Número UN UN2924
Beilstein 741869
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Información de solubilidad Miscible with common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.34
Porcentaje de pureza 97%
Olor Ammonia-like
Índice de refracción 1.4055
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.768