Learn More
Tetrametildisilazano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466837 10 g 10 g
11476837 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14304.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15933-59-2 | C4H13NSi2 | 131.325 g/mol
Tetramethyldisilazane is used as a gas chromatographic derivatizing reagent. Further, it reacts with phenol to prepare dimethylphenoxysilane. In addition, it is used in electronic, polymer and pharmaceutical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrametildisilazano se utiliza como reactivo de derivatización cromatográfica de gases. Además, reacciona con el fenol para preparar dimetilfenoxisilano. Además, se utiliza en las industrias electrónica, polimérica y farmacéutica.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos comunes.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15933-59-2
Fórmula molecular C4H13NSi2
Peso molecular (g/mol) 131.325
Número MDL MFCD00025626
Clave InChI GJWAPAVRQYYSTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,3,3-tetramethyldisilazane, bis dimethylsilyl amine, tetramethyldisilazane, tetramethyl disilazane, tmds, silanamine, n-dimethylsilyl-1,1-dimethyl, disilazane, 1,1,3,3-tetramethyl, c4h15nsi2, n-dimethylsilyl-1,1-dimethylsilylamine, 1,3,3-tetramethyldisilazane
PubChem CID 6327317
Nombre IUPAC [(dimetil-$l{3}-silanil)amino]-dimetilsilicio
SMILES C[Si](C)N[Si](C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 99°C to 100°C
Nombre del producto químico o material Tetramethyldisilazane
Cantidad 10 g
Número UN UN2924
Beilstein 741869
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Información de solubilidad Miscible with common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.34
Porcentaje de pureza 97%
Olor Ammonia-like
Índice de refracción 1.4055
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.768
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethyldisilazane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethyldisilazane