Learn More
Triacetoxiborohidruro de tetrametilamonio (>90%), TRC
Código de producto. 30424938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424938 25 g
30420136 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29872025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109704-53-2
Fórmula molecular C10H22BNO6
Peso molecular (g/mol) 263.1
Sinónimo N,N,N-Trimethylmethanaminium (T-4)-tris(Acetato-O)hydroborate(1-), (T-4)-tris(Acetato-O)hydroborate(1-) N,N,N-trimethylmethanaminium, (T-4)-tris(Acetato-kO)hydroborate(1-) N,N,N-trimethylmethanaminium, Me4NHB(OAc)3, Tetramethylammonium Triacetoxyborohydride
Nombre IUPAC tetrametilazanio; Triacetiloxiboranuida
SMILES CC(=O)O[BH-](OC(=O)C)OC(=O)C.C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium Triacetoxyborohydride
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10BO6.C4H12N/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;1-5(2,3)4/h7H,1-3H3;1-4H3/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.154