Learn More
Triacetoxiborohidruro de tetrametilamonio, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13448538 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13448538 10 g 10 GR
13458538 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13448538 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392850100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109704-53-2 | C10H22BNO6 | 263.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109704-53-2
Fórmula molecular C10H22BNO6
Peso molecular (g/mol) 263.10
Número MDL MFCD00012196
Clave InChI LCFZZOGKVOTFPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylammonium triacetoxyborohydride, me4nhb oac 3, me4n aco 3bh;, me4nb oac 3h;, me4n bh oac 3;, ch3 4nhb oac ;, me4n ch3co2 3bh;, tetramethylammonium triacetoxyhydroborate, tetramethylammonium triacetoxyborohydride;, bis acetyloxy boranuidyl acetate; tetramethylazanium
PubChem CID 10858300
Nombre IUPAC tetrametilazanio; triacetiloxiboronio(1-)
SMILES C[N+](C)(C)C.CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Punto de fusión 95.0°C to 98.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 90+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1
Porcentaje de pureza 90+%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.