Learn More
Tetrafluoroborato de tetrametilamonio, TRC
Código de producto. 30455104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455104 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30455104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8898682.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium Tetrafluoroborate
CAS 661-36-9
Fórmula molecular C4H12BF4N
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','tetrafluoroborate(1-) (1:1) (ACI), Ammonium compounds','substituted','tetramethyl-','tetrafluoroborate (7CI), Ammonium','tetramethyl-','tetrafluoroborate(1-) (8CI), Borate(1-)','tetrafluoro-','N,N,N-trimethylmethanaminium (ZCI), Borate(1-)','tetrafluoro-','tetramethylammonium (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','tetrafluoroborate(1-) (9CI), Tetramethylammonium fluoroborate (6CI), [Me4N][BF4], Tetramethylammonium tetrafluoroborate, Tetramethylammonium tetrafluoroborate(1-)
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N.BF4/c1-5(2,3)4;2-1(3,4)5/h1-4H3;/q+1;-1
SMILES C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC Tetrametilazanio; tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 160.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0999