Learn More
Tetrametilamonio tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498017 25 g 25 g
11488017 5 g 5 g
11408027 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17436.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 661-36-9 | C4H12BF4N | 160.95 g/mol
It is used in the catalytic reduction of 1,6-dihalohexanes by nickel(i) salen electrogenerated at glassy carbon cathodes in dimethylformamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la reducción catalítica de 1,6-dihalohexanos de salen de níquel (i) electrogenerado en cátodos de carbono vítreo en dimetilformamida.
Solubilidad
Solubilidad en agua, casi transparente.
Notas
Higroscópico. Almacénese lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Proteger de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 661-36-9
Fórmula molecular C4H12BF4N
Peso molecular (g/mol) 160.95
Número MDL MFCD00011745
Clave InChI XWFABLFRYCHILB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylammonium tetrafluoroborate, tetramethylammonium fluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, tetramethylammonium salt, tetramethylazanium tetrafluoroborate, n,n,n-trimethylmethanaminium tetrafluoroborate 1-, tetramethylammonium ion tetrafluoroborate, ammonium, tetramethyl-, tetrafluoroborate 1-, acmc-209ntt, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-, tetramethyl ammonium tetrafluoroborate
PubChem CID 12621
Nombre IUPAC Tetrametilazanio; tetrafluoroborato
SMILES C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 417°C to 419°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3715404
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.95
Porcentaje de pureza 97%