missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrametilamonio tetrafluoroborato, 97 %, ACROS Organics™

Código de producto. 12094632
Cambiar vista
Click to view available options
100g; frasco de vidrio
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
12094632 100g; frasco de vidrio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12094632 Proveedor Afora N.º de proveedor 613/20

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Catalizador de transferencia de fase

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium tetrafluoroborate
CAS 661-36-9
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H12BF4N
Fórmula lineal (CH3)4NBF4
Número MDL MFCD00011745
Cantidad 100 g
Sinónimo tetramethylammonium tetrafluoroborate, tetramethylammonium fluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, tetramethylammonium salt, tetramethylazanium tetrafluoroborate, n,n,n-trimethylmethanaminium tetrafluoroborate 1-, tetramethylammonium ion tetrafluoroborate, ammonium, tetramethyl-, tetrafluoroborate 1-, acmc-209ntt, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-, tetramethyl ammonium tetrafluoroborate
Clave InChI XWFABLFRYCHILB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC Tetrametilazanio; tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 160.95
PubChem CID 12621
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.95
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.