Learn More
Tetrametilamonio perclorato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10782402 25 g 25 GR
11955451 100 g 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10782402 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    133.00€ / 25 g
    Ahorro 4.00€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2537-36-2 | C4H12ClNO4 | 173.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación, catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2537-36-2
Fórmula molecular C4H12ClNO4
Peso molecular (g/mol) 173.59
Número MDL MFCD00043207
Clave InChI ZCWKIFAQRXNZCH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium perchlorate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, perchlorate, n,n,n-trimethylmethanaminium perchlorate, ammonium, tetramethyl-, perchlorate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, perchlorate 1:1, c4h12n.clo4, acmc-20ajj6, tetramethylazanium perchlorate, tetramethylammonium perchlorate 25g, wln: 2k2&2&2 &wgw
PubChem CID 17337
Nombre IUPAC tetrametilazanio; perclorato
SMILES C[N+](C)(C)C.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium perchlorate
Punto de fusión 300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (on dry base)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)4NClO4
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium perchlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.