Learn More
Yoduro de tetrametilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11425183 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11425183 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12811.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium iodide
CAS 75-58-1
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Fórmula molecular C4H12IN
Fórmula lineal (CH3)4NI
Número MDL MFCD00011629
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 3620030
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,9225
Sinónimo tetramethylammonium iodide, artilacer, yodurtan, banikol, tmai, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide, ammonium, tetramethyl-, iodide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide 1:1, tetramethylammoniumiodide, tetramethylammoniumjodid
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Insoluble in chloroform, ether
Clave InChI RXMRGBVLCSYIBO-UHFFFAOYSA-M
SMILES [I-].C[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC tetrametilazanio; yoduro
Peso molecular (g/mol) 201.05
PubChem CID 6381
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.05
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumiodide