Learn More
Tetramethylammonium iodide, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10022870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10022870 25 g Glass bottle 25 g
10226800 100 g Glass bottle 100 g
10608634 500 g Glass bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10022870 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216680250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-58-1
Fórmula molecular C4H12IN
Peso molecular (g/mol) 201.05
Número MDL MFCD00011629
Clave InChI RXMRGBVLCSYIBO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium iodide, artilacer, yodurtan, banikol, tmai, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide, ammonium, tetramethyl-, iodide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide 1:1, tetramethylammoniumiodide, tetramethylammoniumjodid
PubChem CID 6381
Nombre IUPAC tetramethylazanium iodide
SMILES [I-].C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium iodide
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (CH3)4NI
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 51
Índice Merck 15, 9372
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.05
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Fine Crystalline Powder