Learn More
Solución de hidróxido de tetrametilamonio, 25 % en H2O, TraceSELECT™, Honeywell™
Código de producto. 15616710 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15616710 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 15616710 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 68556250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hydroxide solution
CAS 75-59-2
Densidad 1.020g/mL at 20°C
Fórmula molecular C4H13NO
Fórmula lineal (CH3)4N(OH)
Número MDL MFCD00008280
Cantidad 250 mL
Número UN UN1835
Beilstein 3558708
Sinónimo tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
Clave InChI WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Nombre IUPAC tetrametilazanio; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 91.154
PubChem CID 60966
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.15g/mol