Learn More
Hidróxido de tetrametilamonio pentahidratado, TRC
Código de producto. 30409577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409577 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30409577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT07649510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate
CAS 10424-65-4
Fórmula molecular C4H23NO6
Cantidad 10 g
Sinónimo Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide','hydrate (1:1:5) (ACI), Ammonium','tetramethyl-','hydroxide','pentahydrate (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide','pentahydrate (9CI), Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC tetrametilazanio;hidróxido;pentahidrato
Peso molecular (g/mol) 181.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.1525