Learn More
Pentahidrato de hidróxido de tetrametilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10474895 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10474895 5 g Frasco de vidrio 5 g
10647761 25 g Frasco de vidrio 25 g
10657761 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10388193 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10474895 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420530050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.40€
    25.60€ / 5 g
    Ahorro 0.80€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10424-65-4 | C4H23NO6 | 181.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10424-65-4
Fórmula molecular C4H23NO6
Peso molecular (g/mol) 181.23
Número MDL MFCD00149566
Clave InChI MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
PubChem CID 82620
Nombre IUPAC tetrametilazanio;hidróxido;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Punto de fusión 62.0°C to 71.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)4NOH·5H2O
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.