Learn More
Pentahidrato de hidróxido de tetrametilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342187 100 g 100 g
11332187 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09658.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    148.65€ / 100 g
    Ahorro 16.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10424-65-4 | C4H23NO6 | 181.23 g/mol
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate is used in analytical chemistry as an ion pairing agent and a polarographic reagent. It finds application in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis and liquid chromatography. Furthermore, it is utilized in the preparation of iron oxide nanoparticles which are useful as magnetic resonance imaging contrast agents and tetramethylammonium dithiocarboxylates. It acts as a developer or an etchant in semiconductor and photoelectric industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de tetrametilamonio pentahidratado se utiliza en la química analítica como agente de emparejamiento de iones y reactivo polarográfico. Se aplica en cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS), isotacoforesis capilar y electroforesis capilar de zona y cromatografía líquida. Además, se utiliza en la preparación de nanopartículas de óxido de hierro que son útiles como agentes de contraste por resonancia magnética y ditiocarboxilatos tetrametilamonio. Actúa como desarrollador o como grabador en las industrias fotoeléctricas y de semiconductores.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Sensible al aire. Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10424-65-4
Fórmula molecular C4H23NO6
Peso molecular (g/mol) 181.23
Número MDL MFCD00149566
Clave InChI MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
PubChem CID 82620
Nombre IUPAC tetrametilazanio;hidróxido;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Punto de fusión 66°C to 67°C
Fórmula lineal (CH3)4NOH·5H2O
Cantidad 100 g
Número UN UN3423
Beilstein 3714235
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,9224
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.23 (91.15 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide pentahydrate