Learn More
Pentahidrato de hidróxido de tetrametilamonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10606442 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10134550 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10609443 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10606442 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207520250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.10€
    53.50€ / 25 g
    Ahorro 3.60€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10424-65-4 | C4H23NO6 | 181.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10424-65-4
Fórmula molecular C4H23NO6
Peso molecular (g/mol) 181.23
Número MDL MFCD00149566
Clave InChI MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
PubChem CID 82620
Nombre IUPAC tetrametilazanio;hidróxido;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Punto de fusión 62.0°C to 71.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)4NOH·5H2O
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales higroscópicos