Learn More
Pentahidrato de hidróxido de tetrametilamonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10134550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10134550 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10606442 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10609443 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10134550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207521000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    148.00€ / 100 g
    Ahorro 10.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10424-65-4 | C4H23NO6 | 181.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10424-65-4
Fórmula molecular C4H23NO6
Peso molecular (g/mol) 181.23
Número MDL MFCD00149566
Clave InChI MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
PubChem CID 82620
Nombre IUPAC tetrametilazanio;hidróxido;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Punto de fusión 62.0°C to 71.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)4NOH·5H2O
Cantidad 100 g
Beilstein 04, 50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales higroscópicos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanaminium, N, N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate,Tetramethylammoniumhydroxide