Learn More
Hidróxido de tetrametilamonio, 25 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13448568 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13448568 5 kg Frasco de plástico 5 KG
10465281 100 g Frasco de plástico 100 g
10475005 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13448568 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420520050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hydroxide
Nombre de nota 25% in Water
CAS 75-59-2, 7732-18-5
Punto de fusión -25.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0140g/mL
Punto de ebullición 102.0°C
Temperatura de inflamación >95°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C4H13NO
Fórmula lineal (CH3)4NOH
Índice de refracción 1.3780 to 1.3840 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00008280
Cantidad 5 kg
Beilstein 04,5
Fieser 11,514
Índice Merck 15,9371
Gravedad específica 1.014
Sinónimo tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Nombre IUPAC tetrametilazanio; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 91.15
PubChem CID 60966
Viscosidad 3.13 mPa.s (19°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.15
Porcentaje de pureza 23 to 27%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide