Learn More
Hidróxido de tetrametilamonio (solución al 25 % p/p en agua), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethylammonium Hydroxide |
| CAS | 75-59-2 |
| Fórmula molecular | C4 H12 N . H O |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | N,N,N-Trimethylmethanaminium Hydroxide, Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide (1:1) (ACI), Ammonium','tetramethyl-','hydroxide (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide (9CI), Tetramethylammonium hydroxide (6CI), AR 300-49, AZ 300MIF, AZ 726, AZ 726MIF, AZ-MIF 300, CD 26, CPD 18, L 09658, LDD 26, LDD 26W, Megaposit CD 14, Megaposit MF 24A, MF 24A, MF 319, MF 321, MF-CD 26, Microposit CD 26, Microposit MF 319, Microposit MF 321, Microposit MF-CD 26, MIF 726, NMD 3, NMW-W, OCG 934, OCG 945, OCG-OPD 262, OPD 262, OPD 5262, Photoresist ma-D 525, PRS 2000, RD 6, RD 6 (developer), TMAH, TMAH 25, Tokuso SD 20, Tokuso SD 25 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1 |
| SMILES | [OH-].C[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | tetrametilazanio; hidróxido |
| Peso molecular (g/mol) | 91.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 91.0997 |
| Mostrar más |