Learn More
Hidróxido de tetrametilamonio, 25 % p/p en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049898
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347368 10 g 10 g
11327368 100 g 100 g
11337368 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030833.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91.154 g/mol
Tetramethylammonium hydroxide is used for anisotropic etching of silicon. As a basic solvent, it is used in the development of acidic photoresist in the photolithography process. It acts as phase transfer catalyst and surfactant and is used in the synthesis of ferrofluid in order to inhibit nanoparticle aggregation. It finds application in thermochemolysis, an analytical technique involving both pyrolysis and chemical derivatization of the analyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-59-2
Fórmula molecular C4H13NO
Peso molecular (g/mol) 91.154
Número MDL MFCD00008280
Clave InChI WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
PubChem CID 60966
Nombre IUPAC tetrametilazanio; hidróxido
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hydroxide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.865 g/mL
Temperatura de inflamación 12°C (54°F)
Olor Like alcohol
Fórmula lineal (CH3)4NOH
Cantidad 10 g
Número UN UN2924
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9224
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 % p/p en metanol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Tetramethylammonium hydroxide