Learn More
Hidróxido de tetrametilamonio, con solución acuosa al 25 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1000 ml
25 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362387 250 mL 250 ml
11352387 25 mL 25 ml
11372387 1 L 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09991.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
El hidróxido de tetrametilamonio se utiliza para producir azida de tetrametilamonio. Se utiliza como agente grabador anisotrópico del silicio, como disolvente básico en el desarrollo de fotorresistencia ácida en el proceso de fotolitografía, como tensioactivo en la síntesis de ferrofluidos y como reactivo polarográfico. Tiene aplicación en la producción de silicio orgánico, donde se utiliza para abrillantar la superficie de las obleas de silicio de los ordenadores y como agente de limpieza. También participa en la purificación de algunos elementos metálicos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El hidróxido de tetrametilamonio se utiliza para producir azida de tetrametilamonio. Se utiliza como agente grabador anisotrópico del silicio, como disolvente básico en el desarrollo de fotorresistencia ácida en el proceso de fotolitografía, como tensioactivo en la síntesis de ferrofluidos y como reactivo polarográfico. Tiene aplicación en la producción de silicio orgánico, donde se utiliza para abrillantar la superficie de las obleas de silicio de los ordenadores y como agente de limpieza. También interviene en la purificación de algunos elementos metálicos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, aluminio, metales alcalinos, agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-59-2
Fórmula molecular C4H13NO
Número MDL MFCD00008280
Clave InChI WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
PubChem CID 60966
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hydroxide
Densidad 1.014
Punto de ebullición ∼102°C
Fórmula lineal (CH3)4NOH
Índice de refracción 1.384
Cantidad 250 mL
Número UN UN1835
Beilstein 3558708
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9224
Información de solubilidad Miscible with water.
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC hidróxido de tetrametilazanio
Peso molecular (g/mol) 91.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 25%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide
RU– Solo para uso en investigación