Learn More
Hidróxido de tetrametilamonio, solución acuosa al 2,38 % p/p, grado electrónico, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404925 1 L 1 litro
15494915 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044940.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91.154 g/mol
Tetramethylammonium hydroxide is used as anisotropic etching of silicon, as a basic solvent in the development of acidic photo resist in the photolithography process, and is highly effective in stripping photo resist, and is used as a surfactant in the synthesis of ferrofluid, to inhibit nanoparticle aggregation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-59-2
Fórmula molecular C4H13NO
Peso molecular (g/mol) 91.154
Número MDL MFCD00008280
Clave InChI WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
PubChem CID 60966
Nombre IUPAC tetrametilazanio; hidróxido
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hydroxide
Color De incoloro a amarillo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal (CH3)4NOH
Cantidad 1 L
Número UN UN1835
Beilstein 3558708
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9224
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.15
Porcentaje de pureza 99.9999%
Grado Electrónico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,38 % con solución acuosa
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium hydroxide, 2.38% w/w aqueous solution, Electronic Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide