Learn More
Hexafluorofosfato de tetrametilamonio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448067 100 g 100 g
11438067 25 g 25 g
11458067 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17467.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 558-32-7 | C4H12F6NP | 219.111 g/mol
It finds its application in the oxidation of cytochrome c in nonaqueous solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la oxidación del citocromo c en disolventes no acuosos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Proteger de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 558-32-7
Fórmula molecular C4H12F6NP
Peso molecular (g/mol) 219.111
Número MDL MFCD00012012
Clave InChI ZFKULDQWLXAKIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylammonium hexafluorophosphate, ammonium, tetramethyl-, hexafluorophosphate 1-, tetramethylazanium hexafluorophosphate, c4h12n.f6p, acmc-209lpp, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; tetramethylammonium ion, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hexafluorophosphate 1-, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hexafluorophosphate 1-9ci
PubChem CID 11209
Nombre IUPAC tetrametilazanio;hexafluorofosfato
SMILES C[N+](C)(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hexafluorophosphate
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Fórmula lineal (CH3)4NPF6
Cantidad 100 g
Número UN UN2923
Beilstein 3730394
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1
Porcentaje de pureza ≥99%