Learn More
Tetramethylammonium hexafluorophosphate, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10264850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10264850 25 g Glass bottle 25 GR
10520414 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10264850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138340250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 558-32-7
Fórmula molecular C4H12F6NP
Peso molecular (g/mol) 219.111
Número MDL MFCD00012012
Clave InChI ZFKULDQWLXAKIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylammonium hexafluorophosphate, ammonium, tetramethyl-, hexafluorophosphate 1-, tetramethylazanium hexafluorophosphate, c4h12n.f6p, acmc-209lpp, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; tetramethylammonium ion, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hexafluorophosphate 1-, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hexafluorophosphate 1-9ci
PubChem CID 11209
Nombre IUPAC tetrametilazanio;hexafluorofosfato
SMILES C[N+](C)(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hexafluorophosphate
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 98.5% min.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (CH3)4NPF6
Índice de refracción 1.4820 to 1.4850
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetramethylammonium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Conseils de prudence
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.