Learn More
Fluoruro de tetrametilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethylammonium Fluoride |
| CAS | 373-68-2 |
| Fórmula molecular | C4 H12 N . F |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','fluoride (1:1) (ACI), Ammonium','tetramethyl-','fluoride (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','fluoride (9CI), Tetramethylammonium fluoride (7CI), TMAF |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N.FH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [F-].C[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | fluoruro de tetrametilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 93.143 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.095 |